59552
SUPELCOSIL™ LC-8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
SUPELCOSIL™ LC-8 Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agency
suitable for USP L7
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
2 cm × 4 mm
matrix active group
C8 (octyl) phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
Související kategorie
Footnote
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)