Přejít k obsahu
61718
Lavender oil
natural, from Lavandula angustifolia L.
Synonyma:
Aromaya Raben, Lavandox, Lavandula aetheroleum, Lavandula officinalis oil
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
MDL number:
Biological source:
Lavandula angustifolia L.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
Lavandula angustifolia L.
Quality Segment
quality
natural
refractive index
n20/D 1.46, n20/D 1.461 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
density
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
Other Notes
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
149.0 °F - closed cup
flash_point_c
65 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)