508578
Septa, 20mm Chlorobutyl Rubber/PTFE, 52 Durometer, pk 100
PTFE/rubber (chlorobutyl), diam. × thickness 20 mm × 0.150 in., hardness 52 (Durometer: shore A)
About This Item
Doporučené produkty
material
PTFE/rubber (chlorobutyl)
hardness
52 (Durometer: shore A)
packaging
pkg of 100 ea
manufacturer/tradename
Chromacol 20-CBT3B
O.D.
20 mm
diam. × thickness
20 mm × 0.150 in.
Související kategorie
General description
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)