505137
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Doporučené produkty
product name
Discovery® C18 Supelguard Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
agency
suitable for USP L1
packaging
pkg of 2 ea
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
2 cm × 4 mm
matrix active group
C18 (octadecyl) bonding phase
particle size
5 μm
pore size
180 Å
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Legal Information
related product
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered