505129
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm HPLC guard Column Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
About This Item
Doporučené produkty
product name
Discovery® C18 Supelguard Guard Cartridge, Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agency
suitable for USP L1
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
2 cm × 4 mm
matrix active group
C18 (octadecyl) bonding phase
particle size
5 μm
pore size
180 Å
application(s)
food and beverages
compatibility
use to protect Discovery C18
separation technique
reversed phase
General description
Footnote
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered