Přeskočit na
57057
Supelclean LC-Florisil® SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pkg of 30 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
30 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 640,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
4 640,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávkuVyžádat vzorek
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
material
PE frit, polypropylene hardware
product line
Supelclean
composition
bed wt., 1 g
packaging
pkg of 30 ea
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
6 mL
matrix
magnesium silicate base material
matrix active group
Florisil phase
particle size
100-200 mesh
application(s)
PFAS testing
food and beverages
separation technique
normal phase
General description
Solid phase extraction apparatus uses glass vials or tubes for sample collection and concentration. Some sorbents require large desorption volume than small SPE cartridges in such case SPE tubes were used.
Application
Supelclean LC-Florisil® SPE Tube was used in SPE to clean up surface sediment samples.
Legal Information
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
5701457054504041
description
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pkg of 30 ea
description
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
description
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pkg of 30 ea
description
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
matrix active group
Florisil phase
matrix active group
amino bonding
matrix active group
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
matrix active group
silica bonding
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
separation technique
reversed phase
separation technique
normal phase
matrix
magnesium silicate base material
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
particle size
100-200 mesh
particle size
45 μm
particle size
45 μm
particle size
45 μm
application(s)
PFAS testing
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
volume
6 mL
volume
3 mL
volume
6 mL
volume
1 mL
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
nwg
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Would these Supelclean Florisil SPE Tubes be applicable for PAHs? And, if so, what solvent(s) would be recommended for loading the cartridges and then eluting the PAHs? Currently, PAHs extracted in DCM are eluted with EtAc, but there is poor retention.
    1 answer
    1. Yes, these Supelclean Florisil SPE Tubes are applicable for PAHs. The solvents that would be recommended to load the cartridges for eluting PAHs are non-polar solvents such as Hexane or Heptane. Using a polar solvent such as EtAc will result in poor retention.
      To discuss this application further, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further. Thank you.