27423
Snap Ring polypropylene autosampler microvial
volume 0.1 mL, natural polypropylene vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, Snap Ring, pkg of 100 ea
Synonyma:
Snap Ring Vial, 100μL, polypropylene, 100 pk
About This Item
Doporučené produkty
material
natural polypropylene vial
description
with molded conical insert
feature
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
0.1 mL
fitting
thread for 11 mm
compatibility
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
Související kategorie
Application
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)