Merck
27269
Vials, screw top, polypropylene
volume 1 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm,
large opening
, thread for 10-425, pkg of 100 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41121806
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
natural polypropylene vial
agency
suitable for ASTM® 7968, suitable for ASTM® 7979, suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 1633, suitable for EPA 533, suitable for EPA 537.1, suitable for EPA 8327, suitable for EPA ACB B21-02, suitable for EPA ACB B23-05b, suitable for GB 31604.35-2016, suitable for GB 5009.253-2016, suitable for ISO 21675 2019, suitable for ISO 25101, suitable for ISO/CEN 15968-2010
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
12 mm × 32 mm
volume
1 mL
fitting
thread for 10-425
application(s)
PFAS testing
general analytical
Application
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Other Notes
27269 --> material nos. 27269 (100pk) & 27270-U (1000pk).
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vials, screw top, polypropylene
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)