Přejít k obsahu
27253
Snap Ring polypropylene autosampler microvial
volume 0.75 mL, natural polypropylene vial, Snap top, pkg of 100 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41121806
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
natural polypropylene vial
feature
closure type snap ring vial, large opening, (6 mm)
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
0.75 mL
fitting
thread for 11 mm
application(s)
general analytical
General description
Snap-Ring vials have two glass rings at the neck of the vial that allows the use of a plastic snap cap or aluminum seal.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)