Přeskočit na
22668-U
SWAGELOK® Fittings Kit
Synonyma:
SWAGELOK® Connection Set
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
18 500,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
eCl@ss:
32035302
18 500,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
General description
A useful assortment of 1/8 in. and 1/4 in. brass fittings, packaged in a compartmented clear plastic storage box. Have the required parts on hand when needed, and save money (more than 30%, compared to purchasing items individually).
Application
Swagelok® fittings may be used in constructing a device mainly medium delivery system for steady-state growth of Methanococcus maripaludis in chemostats. It may also be used in gas delivery chambers to prevent leaks of NH3.
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Please provide a list of contents. I cannot read it in the picture provided.
    1 answer
    1. Please see the image below which contains the components of the Swagelok Fittings Kit: