27426
Closures for Snap Ring vials
polypropylene seal, PTFE/silicone (with slit), thread for 11 mm snap ring, pkg of 100 ea
About This Item
Doporučené produkty
material
PTFE/silicone (with slit)
polypropylene seal
feature
closure type snap ring seal
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
fitting
thread for 11 mm snap ring
compatibility
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
Související kategorie
Related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)