Hlavní dokumenty
27254
Supelco
Snap Ring polypropylene autosampler microvial
volume 0.75 mL, natural polypropylene vial, pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41121806
material
natural polypropylene vial
feature
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
packaging
pkg of 1000 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6.0 mm
volume
0.75 mL
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)