21965-U
SGE Gas Tight Syringes, Luer Lock
5MDR-LL-GT, volume 5 mL, needle size (not included)
Synonyma:
SYRINGE SGE 5ML GAS TIGHT LUER LOCK, EA
About This Item
Doporučené produkty
material
glass syringe
needle size
(not included)
feature
needle type Luer lock
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 008760
volume
5 mL
Související kategorie
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)