Merck
26272
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm, point style, 2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
23 ga
description
NLL-7/23
feature
point style 2
packaging
pkg of 5 ea
manufacturer/tradename
SGE 39807
needle L × O.D.
70 mm × 0.63 mm
fitting
luer lock
application(s)
general analytical
General description
SGE Needles for luer lock syringes (needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm, point style, 2) are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SGE Needles for luer lock syringes
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)