U4125
Uridine 5′-(trihydrogen diphosphate) sodium salt from Saccharomyces cerevisiae
95-100%
Synonyma:
UDP sodium salt, Uridine 5′-(trihydrogen pyrophosphate) sodium salt
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
95-100%
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H14N2O12P2.3Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(22-8)3-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
GFASEGWJDXDCKZ-UHFFFAOYSA-K
Gene Information
human ... LPAR4(2846) , LTB4R(1241) , P2RY1(5028) , P2RY10(27334) , P2RY11(5032) , P2RY12(64805) , P2RY13(53829) , P2RY14(9934) , P2RY2(5029) , P2RY4(5030) , P2RY5(10161) , P2RY6(5031) , P2RY8(286530)
Související kategorie
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Protokoly
ZIC®-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.