94335
Uridine 5′-diphosphoglucose disodium salt
≥98.0% (HPLC)
Synonyma:
UDP-D-Glucose disodium salt, UDPG, UDP-glc, Uridine-diphosphate-glucose disodium salt, Uridine[5’]diphospho[1]-α-D-glucopyranose disodium salt
About This Item
Doporučené produkty
biological source
Saccharomyces cerevisiae
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
impurities
≤5% solvent
≤8.5% water
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H24N2O17P2.2Na/c18-3-5-8(20)10(22)12(24)14(32-5)33-36(28,29)34-35(26,27)30-4-6-9(21)11(23)13(31-6)17-2-1-7(19)16-15(17)25;;/h1-2,5-6,8-14,18,20-24H,3-4H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,16,19,25);;/q;2*+1/p-2/t5-,6-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-;;/m1../s1
InChI key
PKJQEQVCYGYYMM-QBNUFUENSA-L
General description
Application
- as a substrate in the enzymatic production of glycosides and their detection by liquid chromatography-mass spectrometry.
- as a substrate in the substrate screening and binding affinity measurements of the human CMP-Sia transporter.
Biochem/physiol Actions
Other Notes
replaced by
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?