Merck
U3750
Uridine
≥99%, synthetic (organic), powder
Synonyma:
1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H12N2O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
244.20
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-407-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
754902
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Uridine, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
163-167 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
DRTQHJPVMGBUCF-XVFCMESISA-N
Gene Information
mouse ... Uck1(22245)
General description
Uridine is a uracil nucleoside, specific for RNA sequence. Uridine is present in blood, seminal fluid and cerebrospinal fluid. Uridine is synthesized in living organisms by de novo and salvage pathways.
Application
Uridine has been used:
  • as a component of hippocampal neuron medium for culture of primary hippocampal neuron cells
  • in uridine rescue experiments in mouse embryonic fibroblasts and human breast cancer cells
  • in chase sequencing experiments
Biochem/physiol Actions
Uridine monophosphate is essential for protein glycosylation, polysaccharide biosynthesis and lipid metabolism. Oral administration of uridine is suggested for anisopoikilocytosis and epileptic encephalopathy disorders. Uridine has numerous biological functions like treating dry eye syndrome, regulating nervous system and favors reproduction. High levels of uridine are implicated in insulin resistance.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Uridine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
U3750-1G04061835559442
U3750-100G04061837409509
U3750-25G04061835559459