Přeskočit na
A2754
Adenosine 5′-diphosphate sodium salt
≥95% (HPLC), bacterial, powder
Synonyma:
ADP sodium salt, ADP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
944,00 Kč
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 750,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 020,00 Kč
5 x 1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 000,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H15N5O10P2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
427.20
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Assay:
≥95% (HPLC)
Biological source:
bacterial
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
Storage temp.:
−20°C
944,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Adenosine 5′-diphosphate sodium salt, bacterial, ≥95% (HPLC)
biological source
bacterial
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C10H15N5O10P2/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
XTWYTFMLZFPYCI-KQYNXXCUSA-N
Gene Information
General description
Adenosine 5′-diphosphate (ADP) is an adenine nucleotide involved in energy storage and nucleic acid metabolism via its conversion into ATP by FOF1-ATP synthases. ADP can also be obtained by adenylate monophosphate (AMP) reaction catalyzed by adenylate kinase. ADP is a platelet agonist that is secreted from platelet dense granules. It promotes platelet activation through its interaction with ADP receptors P2Y1 and P2Y12. Upon conversion of ADP to adenosine by ecto-ADPases, platelet activation is inhibited via adenosine receptors.
Application
Adenosine 5′-diphosphate sodium salt has been used:
  • as a positive control of platelet aggregation to analyze antiplatelet activity of purified disintegrin by aggregometery.
  • in the preparation of stock solution for a mito stress test.
  • as a positive control in flow cytometry analysis to study the effect of pentameric C-reactive protein (pCRP) and monomeric CRP (mCRP) on the CD62p (P-selectin) expression of platelets.
  • as a platelet agonist to stimulate platelet aggregation.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A5285A5763A5638
biological source
bacterial
biological source
bacterial
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥96%
assay
≥95%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
solubility
-
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. which ADP is readily soluble in water, the sodium salt or the product with out sodium salt
    1 answer
    1. Adenosine 5′-diphosphate sodium salt is soluble at up to 50mg/mL in H2O. Sodium salts frequently increase the solubility of poorly soluble molecules and compounds.
      Helpful?
  2. Is product A2754 FDA approved for use in testing patient samples (Platelet aggregation/function testing) at this time?
    1 answer
    1. No, the product A2754 is not FDA approved for testing patient samples for platelet aggregation/function testing at this time.
      Helpful?
  3. What is the solubility of Adenosine 5'-diphosphate (ADP) sodium salt, Product A2754?
    1 answer
    1. ADP sodium salt is soluble in water at a concentration of 50 mg/mL.
      Helpful?
  4. What are the spectral properties of Adenosine 5'-diphosphate (ADP) sodium salt, Product A2754?
    1 answer
    1. The millimolar extinction coefficient of a pH 7 solution of ADP sodium salt is 15.4 at the absorbance maximum wavelength of 259 nm.
      Helpful?
  5. What is the solution stability of Adenosine 5'-diphosphate (ADP) sodium salt, Product A2754?
    1 answer
    1. ADP sodium salt is stable in solution for several months when stored at pH 7 and at -20 °C.  When a solution is stored at pH 7 and 4 °C, the solution is stable for several days. It is unstable in acid.
      Helpful?
  6. I see that the  molecular weight for Adenosine 5'-diphosphate (ADP) sodium salt, Product A2754, on the website does not include sodium, water and solvent content. Why is that?
    1 answer
    1. The amount of sodium, water and solvent for ADP sodium salt will vary from lot to lot.  The specific lot information can be found on the certificate of analysis located at our website. To obtain the "true" molecular weight (so that one can calculate the molarity of a solution), the sodium, water and solvent amount must be added to the molecular weight listed on the website.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.