Přeskočit na
A9228
Amyloglucosidase from Rhizopus sp.
≥40,000 units/g solid
Synonyma:
1,4-α-D-Glucan glucohydrolase, Exo-1,4-α-glucosidase, Glucoamylase
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
22 500,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
120 500,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-877-2
MDL number:
Číslo EC:
Specific activity:
≥40,000 units/g solid
22 500,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
lyophilized solid
Quality Segment
specific activity
≥40,000 units/g solid
solubility
0.03 M sodium citrate-phosphate buffer, pH 4.5: soluble 5.0 mg/mL
storage temp.
−20°C
Application
Amyloglucosidase is used to hydrolyze α-D-glucosides. It may be used in the brewing of beer and in the production of bread and juices. Amyloglucosidase, from Rhizopus sp., has been used to study the cleavage of oligosaccharides during ER-associated degradation of proteins (ERAD).[1] The enzyme has been used in the glycosylation of N-vanillyl-nonanamide to form a water-soluble component with pharmacological applications.[2] The glycogen was estimated in stipe residue of Coprinus cinereus by treating with amyloglucosidase and measuring the amount of glucose produced.
Biochem/physiol Actions
Amyloglucosidases are capable of hydrolyzing the α-D-(1-4), the α-D-(1-6), and the α-D-(1-3) glucosidic bonds of oligosaccharides [3].
Physical form
Lyophilized salt free powder
Other Notes
One unit will liberate 1.0 mg of glucose from starch in 3 min at pH 4.5 at 55 °C.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A16021011310115
specific activity
≥40,000 units/g solid
specific activity
≥40 units/mg protein
specific activity
~120 U/mg
specific activity
~70 U/mg
form
lyophilized solid
form
ammonium sulfate suspension
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
0.03 M sodium citrate-phosphate buffer, pH 4.5: soluble 5.0 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)