T8665
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
peroxidase substrate, chromogenic, liquid
Synonyma:
TMB
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System, peroxidase substrate
Quality Level
form
liquid
storage condition
protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Související kategorie
Application
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine has been used in a study to demonstrate that by measuring substrate absorption values off the absorption maximum, the measuring range of any immunoenzymometric assay can be extended significantly without jeopardizing assay characteristics. 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine has also been used in a study to understand the formation of CuS concave superstructures with peroxidase-like activity.
Caution
Physical form
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
wgk_germany
WGK 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.