Merck
CL07
TMB Solution
This TMB Solution is validated for use in ELISA for the detection of TMB Solution.
Synonyma:
TMB Solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
41105333
NACRES:
NA.41
MDL number:
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
(Chemical)
Quality Level
description
RTECS - DV2300000
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze, protect from light
dilution
(ELISA)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1c(cc(cc1C)c2cc(c(c(c2)C)N)C)C
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChI key
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
General description
A soluble, non-toxic, non-flammable horseradish peroxidase substrate.
Application
ELISA
Physical form
In a mildly acidic buffer with proprietary stabilizers, pH 3.55 ± 0.20.
Other Notes
Product does not contain hazardous ingredients such as polar aprotic solvents (i.e., N,N-Dimethylformamide (DMF) or DMSO) that are found in other TMB formulations. There is also no alcohol in TMB (Soluble Substrate) so it is not flammable and does not require special handling for shipping. Unreacted TMB (Soluble Substrate) should be colorless or a very light-bluish-green prior to use.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful (C)
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
54827-17-7
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
CL07-1000ML04055977228496
CL07-100ML04055977228489