Přeskočit na
87748
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
TMB substrate, chromogenic, ≥98.0% (NT), powder
Synonyma:
BM blue, Sure Blue TMB, TMB, TMB Blotting Plus, TMB substrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 350,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 320,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
28 300,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
240.34
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
259-364-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2808541
2 350,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine, ≥98.0% (NT)
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
powder
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
166-171 °C, 168-171 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChI key
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Application
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) is a noncarcinogenic substitute (Ames test negative) for benzidine suitable as peroxidase substrate for use in ELISA procedures. The substrate produces a soluble end product that is pale blue in color and can be read spectrophotometrically at 370 or 620-650 nm. The TMB reaction may be stopped with 2 M H2SO4 (resulting in a yellow color), and read at 450 nm. A sensitive and specific reagent for the detection of blood, assay of hemoglobin, assay of peroxidases.
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine has been used as a substrate for peroxidase in:
  • enzyme-immunoassay (EIA)[1]
  • indirect competitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)[2]
  • sandwich enzyme-linked immunosorbent assay
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
T288586033609743
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
166-171 °C, 168-171 °C (lit.)
mp
168-171 °C (lit.)
mp
168-171 °C (lit.)
mp
166-171 °C, 168-171 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
54827-17-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. I Would Like to Kindly Ask for Stability Data for Temperature Excursion.
    1 answer
    1. This compound is relatively stable in powder form and ships at ambient temperatures globally, year round. Under these shipping conditions, transit times of up to 2 weeks are permitted. Brief temperature excursions are not expected to impact the quality of the product. However, extreme or long term temperature excursion studies have not been conducted. In the event of a temperature excursion, document the maximum temperature and duration, return the material to 2–8 °C, verify that the appearance remains white to light beige without caking or discoloration, and protect the product from light, and moisture. Please see the link below to access a Specification sheet. https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/SIGMA/87748