Přeskočit na
T2885
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
TMB substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Synonyma:
BM blue, Sure Blue TMB, TMB, TMB Blotting Plus, TMB substrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 750,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 180,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 580,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
112 600,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
240.34
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
259-364-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2808541
1 750,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
168-171 °C (lit.)
solubility
ethyl acetate: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChI key
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Application
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) is a noncarcinogenic substitute (Ames test negative) for benzidine suitable as peroxidase substrate for use in ELISA procedures. The substrate produces a soluble end product that is pale blue in color and can be read spectrophotometrically at 370 or 620-650 nm. The TMB reaction may be stopped with 2 M H2SO4 (resulting in a yellow color), and read at 450 nm. A sensitive and specific reagent for the detection of blood, assay of hemoglobin, assay of peroxidases.
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine has been used:
  • as a supplement in Man-Rodosa-Sharpe (MRS) agar plate, to stains the lactobacilli colonies blue in the presence of O2[1]
  • as a substrate solution for ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay)
  • in myeloperoxidase activity assay to quantify neutrophil
Biochem/physiol Actions
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine/TMB can be used as a chromogen to increase the progression of product obtained in peroxidase reaction. In food and environmental decontamination procedures, TMB can be used in in situ free available chlorine (FAC) monitoring of chlorite-based sanitizers.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
8603368774809743
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥99.0% (GC)
solubility
ethyl acetate: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
168-171 °C (lit.)
mp
168-171 °C (lit.)
mp
166-171 °C, 168-171 °C (lit.)
mp
166-171 °C, 168-171 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
54827-17-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)