SML2684
dTRIM24
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(2S,4R)-1-((S)-15-(tert-Butyl)-1-(3-(N-(1,3-dimethyl-2-oxo-6-(3-propoxyphenoxy)-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)sulfamoyl)phenyl)-1,13-dioxo-5,8,11-trioxa-2,14-diazahexadecan-16-oyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide
About This Item
Doporučené produkty
ligand
VL-269
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1C)N(C)C2=C1C=C(OC3=CC=CC(OCCC)=C3)C(NS(C4=CC(C(NCCOCCOCCOCC(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N5C[C@H](O)C[C@H]5C(NCC6=CC=C(C7=C(C)N=CS7)C=C6)=O)=O)=O)=O)=CC=C4)(=O)=O)=C2
Související kategorie
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c