SML2923
ARV-771
≥98% (HPLC)
Synonyma:
JQ1-VHL
About This Item
Doporučené produkty
ligand
VH032
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Související kategorie
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Související obsah
Explore protein pathway analysis through chemical library screening, investigating protein interactions, and modulating signaling pathways with small molecules.
Prozkoumejte analýzu proteinových drah včetně screeningu chemických knihoven a modulaci drah pomocí malých molekul.