R8657
Razoxane
>98% (HPLC)
Synonyma:
(±)-1,2-Bis(3,5-dioxopiperazin-1-yl)propane, (±)-1,2-Bis(3,5-dioxopiperazinyl)propane, 1,2-Bis(3,5-dioxo-1-piperazinyl)propane, 4,4′-Propylenebis(2,6-piperazinedione), ICI 59118, ICRF 159, NSC 129943, Razoxin, Tepirone, Troxozone
About This Item
Doporučené produkty
assay
>98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: 40 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(CN1CC(=O)NC(=O)C1)N2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C11H16N4O4/c1-7(15-5-10(18)13-11(19)6-15)2-14-3-8(16)12-9(17)4-14/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,16,17)(H,13,18,19)
InChI key
BMKDZUISNHGIBY-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)