Přeskočit na
P0018
Pomalidomide
≥98% (HPLC), powder, HbF inducer
Synonyma:
1,3-dioxo-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-4-aminoisoindoline, 3-amino-N-(2,6-dioxo-3-piperidyl)phthalamide, 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Actimid, CC-4047, IMiD 3
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 680,00 Kč
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 500,00 Kč
12 325,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H11N3O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
273.24
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
3 680,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Pomalidomide, ≥98% (HPLC)
ligand
pomalidomide
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: ligand
color
yellow
solubility
DMSO: ≥14 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1cccc2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c12
InChI
1S/C13H11N3O4/c14-7-3-1-2-6-10(7)13(20)16(12(6)19)8-4-5-9(17)15-11(8)18/h1-3,8H,4-5,14H2,(H,15,17,18)
InChI key
UVSMNLNDYGZFPF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Pomalidomide has been used:
  • to treat BV173 cells to study the role of proteolysis targeting chimera (PROTAC) compound, JQ1-CRBN, in inducing specific class-I major histocompatibility complex (MHC-I) peptides[1]
  • for apoptosis studies and intracellular calcium analysis[2]
  • as a fetal hemoglobin (HbF) agent to study the additive effect with UNC0638 on the levels of fetal hemoglobin expression in β-thalassemia/ variant hemoglobin E (HbE) erythroid progenitor cells[3]
Biochem/physiol Actions
Pomalidomide is a second generation immunomodulator, TNF-α inhibitor, and thalidomide analog.
Pomalidomide is an effective fetal hemoglobin (HbF) inducer that downregulates the key &#947-globin repressors, SRY-box transcription factor 6 (SOX6), and BAF chromatin remodeling complex subunit (BCL11A).[3]
Features and Benefits
This compound is featured on the Cytokine Receptors (Tumor Necrosis Receptor Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
930563SML2283930571
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥14 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
yellow
color
-
color
white to beige
color
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)