Přeskočit na
SML2601
dTAG-13
≥98% (HPLC), powder, degradation tag  (dTAG) system
Synonyma:
(2S)-(1R)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(2-(2-((6-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)hexyl)amino)-2-oxoethoxy)phenyl)propyl 1-((S)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)butanoyl)piperidine-2-carboxylate, d-TAG-13
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 350,00 Kč
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
17 300,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C57H68N4O15
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1049.17
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
4 350,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
dTAG-13, ≥98% (HPLC)
ligand
thalidomide
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O[C@@H](C1=C(C=CC=C1)OCC(NCCCCCCOC2=C(C3=CC=C2)C(N(C3=O)C4CCC(NC4=O)=O)=O)=O)CCC5=CC=C(C(OC)=C5)OC)[C@@H]6CCCCN6C([C@H](C7=CC(OC)=C(C(OC)=C7)OC)CC)=O
InChI
1S/C57H68N4O15/c1-7-37(36-32-47(71-4)52(73-6)48(33-36)72-5)54(65)60-29-14-12-19-41(60)57(68)76-43(25-22-35-23-26-44(69-2)46(31-35)70-3)38-17-10-11-20-42(38)75-34-50(63)58-28-13-8-9-15-30-74-45-21-16-18-39-51(45)56(67)61(55(39)66)40-24-27-49(62)59-53(40)64
InChI key
BJFBRLAWLPZOMJ-QHVFGHLPSA-N
Biochem/physiol Actions
Degradation tag (dTAG) system heterobifunctional degrader of FKBP12(F36V) fusions by bridging them with CRBN for ubiquitination.
dTAG-13 is a degradation tag (dTAG) system heterobifunctional degrader composed of an E3 ubiquitin ligase cereblon (CRBN)-binding thalidomide moiety and an FKBP12(F36V) mutant-specific ligand AP1867 void of affinity for endogenous (wild-type) FKBP12, allowing selective degradation of target proteins of interest when expressed as an FKBP12(F36V) in-frame fusion (by transgene expression or locus-specific knock-in) by bridging them with CRBN for ubiquitination. dTAG-13 is shown to potently degrade FKBP12F36V-MELK(sg3R) in MDA-MB-468 cells (100 nM for 4 hrs) as well as ENL-FKBP12F36V-HA, but not endogenous ENL, in MV4;1 cells (500 nM for 0.5-1 hrs).
Other Notes
Contains a mixture of diastereomers. This product has not been tested in cellular degradation assays.
Legal Information
Sold with permission under license from Dana Farber Cancer Institute.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SML2838SML0838SML1119
dTAG-13 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2601
dTAG-13
AP20187 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2838
AP20187
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Any idea of the stability of this compound suspended in DMSO at 500uM?
    1 answer
    1. The stability of this product when suspended in DMSO or other solvents has not been determined.