Merck
S9751
Sulfatase from Helix pomatia
Type H-2, aqueous solution, ≥2,000 units/mL
Synonyma:
Aryl-sulfatase, Aryl-sulfate sulfohydrolase, Phenolsulfatase
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Číslo EC:
MDL number:
Concentration:
≥2,000 units/mL
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
type
Type H-2
Quality Segment
form
aqueous solution
secondary activity
≥100,000 units/mL β-glucuronidase (at pH 5.0)
mol wt
~85 kDa by gel filtration
concentration
≥2,000 units/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Sequential action of sulfatase from Helix pomatia and β-O-glucosidase from Caldicellulosiruptor saccharolyticus on glucosinolates allows synthesis of thiohydroximates. Sulfatase from Helix pomatia hydrolyzes β-naphthyl sulfate much faster than α-naphthyl sulfate.
Application
Sulfatase from Helix pomatia is often used to remove sulfate groups from carbohydrates.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of p-nitrocatechol sulfate per hour at pH 5.0 at 37 °C (30 min assay).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfatase from Helix pomatia
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)