Přeskočit na
S9626
Sulfatase from Helix pomatia
Type H-1, sulfatase ≥10,000 units/g solid
Synonyma:
Aryl-sulfatase, Aryl-sulfate sulfohydrolase, Phenolsulfatase
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5000 units
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 500,00 Kč
10000 units
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 000,00 Kč
100000 units
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 220,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-772-1
MDL number:
Číslo EC:
1 500,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
type
Type H-1
Quality Segment
form
powder
sulfatase activity
≥10,000 units/g solid
secondary activity
≥300 unit/mg solid β-glucuronidase (at pH 5.0)
mol wt
~85 kDa by gel filtration
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Sulfatase from Helix pomatia has been used in:
  • sample extraction
  • sulfatase assays
  • enzymatic hydrolysis
  • extract preparation for glucosinolate analysis[1]
Biochem/physiol Actions
Sulfatase from Helix pomatia facilitates the synthesis of thiohydroximates.[2] It causes the hydrolysis of β-naphthyl sulfate much faster than a-naphthyl sulfate and possesses regiospecificity in the hydrolysis of ortho and para substituted phenyl sulfates.[3]
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of p-nitrocatechol sulfate per hour at pH 5.0 at 37 °C (30 min assay).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
S9751SRE0020S8504
form
powder
form
aqueous solution
form
lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
~85 kDa by gel filtration
mol wt
~85 kDa by gel filtration
mol wt
-
mol wt
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfatase from Helix pomatia
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Enzymatic Assay of Sulfatase (EC 3.1.6.1.)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
S9626-100KU04061835559152
S9626-5KU04061836961497
S9626-10KU04061835546381
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How long will Product S9626 retain enzymatic activity when stored at -20C?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one-year warranty from the date of shipment. For more information, you may access the Product Dating Information document under ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  2. Can Sulfatase S9626 be dissolved in 0.2% NaCl?
    1 answer
    1. Solubility in 0.2% NaCl has not been tested for this product.
      Helpful?
  3. Does Product S9626, Sufatase from Helix pomatia, contain B-Glucuronidase activity?
    1 answer
    1. This product contains >300 units/mg solid B-Glucuronidase activity.
      Helpful?
  4. What is the solubility of Product S9626, Sulfatase from Helix pomatia?
    1 answer
    1. Prior to determining the activity of this enzyme, Sigma reconstitutes it in 0.2% (w/v) sodium chloride.
      Helpful?
  5. How is Product S9626, Sulfatase from helix pomatia, prepared?
    1 answer
    1. This enzyme is isolated by acetone fractionation.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.