Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 060,00 Kč |
2 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 400,00 Kč |
5 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 7 810,00 Kč |
10 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 14 300,00 Kč |
25 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 21 200,00 Kč |
O této položce
2 060,00 Kč
biological source
Helix pomatia
Quality Segment
type
Type HP-2
form
aqueous solution
specific activity
≥100,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Learn more
about recent application data generated by Sigma R&D to optimize hydrolysis for different drug classes using enzymes from different sources and the use of a chromatographicaly purified enzyme to reduce the effect of esterase activity resulting in conversion of 6-MAM to Morphine
- Sample preparation for LC/MS through digestion of glucuronide conjugated compounds for biomarker and toxicology research.
- Removal of glucuronide conjugates such as for the preparation of Baicalein.
Biochem/physiol Actions
Microbial beta-glucuronidase found in microbiota can cause re-absorption of metabolites by hydrolysis of glucuronide conjugates of xenobiotic and endobiotic metabolites.
Features and Benefits
- pH optima 4.0 - 5.0.[1]
- Sulfatase pH optima 6.2
- Low Sulfatase activity (<7,500 units/mL).
- Ammonium Sulfate suspension.
- Mollusk-derived beta-glucuronidase.
- Useful for acidic hydrolysis of glucuronides in low pH samples.
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥100,000 units/mL | specific activity ≥300,000 units/g solid | specific activity ≥1,000,000 units/g solid | specific activity 5,000,000-20,000,000 units/g protein, pH 6.8 (30 min assay) |
| biological source Helix pomatia | biological source - | biological source - | biological source - |
| form aqueous solution | form partially purified powder | form solid | form lyophilized powder |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Glucuronidase from Helix pomatia
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7783-20-2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?