P9159
Piperidine-4-sulfonic acid
Synonyma:
P4S
About This Item
Doporučené produkty
form
powder
SMILES string
OS(=O)(=O)C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11NO3S/c7-10(8,9)5-1-3-6-4-2-5/h5-6H,1-4H2,(H,7,8,9)
InChI key
UGBJGGRINDTHIH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Sortimentní položky
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience