Přejít k obsahu
A76109
3-Amino-1-propanesulfonic acid
97%
Synonyma:
3APS, Homotaurine, Tramiprosate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2N(CH2)3SO3H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
139.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
222-977-4
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
293 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine, sulfonic acid
SMILES string
NCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H9NO3S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-4H2,(H,5,6,7)
InChI key
SNKZJIOFVMKAOJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Important gabamimetic agent-evokes neurological responses similar to those elicited by γ-aminobutyric acid (GABA).
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)