SMB00939
1-Methyladenosine
≥95% (HPLC)
Synonyma:
1-Methyladenosine, N1-Methyladenosine
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
color
white
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CN1C=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O)C1=N
InChI
1S/C11H15N5O4/c1-15-3-14-10-6(9(15)12)13-4-16(10)11-8(19)7(18)5(2-17)20-11/h3-5,7-8,11-12,17-19H,2H2,1H3/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
InChI key
GFYLSDSUCHVORB-IOSLPCCCSA-N
General description
Application
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)