Přeskočit na
T0625
Taurine
≥99%
Synonyma:
2-Aminoethanesulfonic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 200,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 730,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 730,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 220,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 100,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
19 000,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NH2CH2CH2SO3H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
125.15
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
203-483-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1751215
1 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Taurine, ≥99%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
color
white
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
cell analysis
storage temp.
room temp
SMILES string
NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
InChI key
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRIN1(2902)
rat ... Ppm1a(24666)
General description
Taurine (2-aminoethanesulphonic acid) is predominantly found in the retina and heart and is also found in the brain, intestine, skeletal muscles and kidneys.
Application
Taurine has been used for the isolation and growth of taurine-utilizing purple non-sulfur bacteria and in phototrophic growth experiments.
Biochem/physiol Actions
Taurine modulates the concentration of intracellular calcium, protects against ischemia-reperfusion injury and possesses blood pressure-lowering properties. It also has a role in bile formation and fat digestion. Deficiency of taurine is associated with anxiety, hyperactivity, epilepsy and depression.
Non-selective endogenous agonist at glycine receptors.
Non-selective endogenous agonist at glycine receptors. Conditionally essential sulfonated amino acid which modulates apoptosis in some cells; functions in many metabolic activities; a product of methionine and cysteine metabolism.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
930191643361PHR1109
Taurine ≥99%
Sigma-Aldrich
T0625
Taurine
Taurine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
93019
Taurine
Taurine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1643361
Taurine
Taurine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1109
Taurine
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
color
white
color
-
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Taurine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hello, Is this can be used in HPLC machine? The machine is so sensitive, so I'm looking for the compound that is said that "HPLC grade". I can't find the specific grade of this compound in the catalog. Thank u
    1 answer
    1. This product is not tested for suitability with HPLC. The end-user would need to determine suitability.
      Helpful?
  4. Hello, is this compound stable in low pH water? I'd like to know if it would be altered in acidified water. I'm assuming the taurine would react to form water and some sort of sulfur compound? (Sorry, organic chem was a long time ago...). Thank you!
    1 answer
    1. Product T0625 (Taurine) is expected to be quite stable in solution, even at acidic pH. If the functional group in question were a sulfate, it could be hydrolyzed at either acidic or basic pH. But Product T0625 contains a sulfonic acid (the acid form of a sulfonate), which is stable at acidic pH.