Přeskočit na
A26357
Adipic acid
99%
Synonyma:
Hexanedioic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
684,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
892,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 100,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 460,00 Kč
3 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 810,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HOOC(CH2)4COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
146.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021711
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
204-673-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1209788
Assay:
99%
Form:
solid
684,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 159.5 °C)
assay
99%
form
solid
autoignition temp.
788 °F
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 23 g/L at 25 °C
SMILES string
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
General description
Adipic acid is a straight-chain aliphatic dicarboxylic acid, commonly used in the manufacturing of nylon-6,6 and plasticizers. Conventionally it was manufactured from petrochemicals but in recent days it can be synthesized from renewable substrates by means of biological methods.
Application
Adipic acid can be used as a starting material in the preparation of:
  • Aliphatic polyesters by reacting with ethyleneglycol/1,3 propyleneglycol/1,4-butanediol using inorganic acid as a catalyst.
  • Cyclopentanone using a weak base such as Na2CO3.
  • Linear polybutylene adipate (PBA) having carboxylic acids at the terminals by reacting with 1,4-butanediol.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.00090891431012190
Adipic acid EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
SAFC
1.00090
Adipic acid
Adipic acid certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
89143
Adipic acid
Adipic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1012190
Adipic acid
assay
99%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
-
solubility
H2O: soluble 23 g/L at 25 °C
solubility
15 g/L
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
solid
form
-
form
-
mp
151-154 °C (lit.)
mp
150.9 °C
mp
151-154 °C (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
bp
-
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adipic acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
384.8 °F - closed cup
flash_point_c
196 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?