L1884
L-Lysine acetate salt
≥98% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Synonyma:
(S)-2,6-Diaminohexanoic acid
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
L-Lysine acetate salt, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
SMILES string
CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.C2H4O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;1-2(3)4/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
InChI key
RRNJROHIFSLGRA-JEDNCBNOSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)