Přeskočit na
T8625
L-Threonine
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
642,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 480,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 620,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 000,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
29 300,00 Kč
21 975,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
53 600,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
119.12
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-774-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721646
642,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
L-Threonine, reagent grade, ≥98% (HPLC)
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
256 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
cell analysis
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
InChI key
AYFVYJQAPQTCCC-GBXIJSLDSA-N
Application
L-threonine has been used for the selection of transformed cells. It has also been used to study the effects of amino acids in promoting food consumption in Drosophila melanogaster.
Biochem/physiol Actions
L-Threonine is an essential amino acid. It is involved in the synthesis of mucin, a protein supporting intestinal function and integrity. L-threonine has a role in the immune system, in O-linked glycosylation, protein phosphorylation and glycine synthesis.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR1242T13400001.08411
L-Threonine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1242
L-Threonine
L-Threonine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1340000
L-Threonine
L-Threonine for biochemistry
Millipore
1.08411
L-Threonine
grade
reagent grade
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
form
powder
form
-
form
-
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
90 g/L
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Threonine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
T8625-100G04061837379390
T8625-25G04061837379437
T8625-10G04061837379406
T8625-500G04061837379444
T8625-1G-KC04061823876544
T8625-5KG04061832727172
T8625-1KG04061837379420
T8625-1G04061837379413
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is the reagent grade, ≥98% (HPLC), sufficient for cell culture? If not, what is the difference?
    1 answer
    1. This product is not tested for suitability in cell culture and is intended for general laboratory use. Product T8441 is the cell culture-tested version of this amino acid. Please see the link below to review this product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/t8441