G1126
DL-Glutamic acid monohydrate
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(±)-2-Aminoglutaric acid, (±)-2-Aminopentanedioic acid
About This Item
Doporučené produkty
product name
DL-Glutamic acid monohydrate, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
180 °C
solubility
1 M HCl: soluble
SMILES string
O.NC(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H2
Inchi Key
OZDAOHVKBFBBMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.