Přeskočit na
A7627
L-Alanine
≥98% (TLC), suitable for cell culture
Synonyma:
(S)-2-Aminopropionic acid, L-α-Aminopropionic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
667,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 350,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 200,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
17 500,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H7NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
89.09
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-273-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720248
667,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
L-Alanine, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
, Colorless or White
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
General description
L-Alanine, a non-essential amino acid, is produced enzymatically from L-aspartate using aspartate β-decarboxylase. It is the smallest among all the aminoacids.
Application
L-Alanine has been used as a supplement in complete medium for cell culture.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A7469PHR11101012509
L-Alanine ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
A7627
L-Alanine
L-Alanine from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
A7469
L-Alanine
L-Alanine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1110
L-Alanine
L-Alanine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1012509
L-Alanine
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (TLC)
assay
98.5-101.0%
assay
-
assay
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
color
, Colorless or White
color
white
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Alanine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?