Merck
49621
L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate
≥98.0% (NT), for peptide synthesis
Synonyma:
L-2-Aminopentanedioic acid, MSG, Sodium L-glutamate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NaOOCCH2CH2CH(NH2)COOH · H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
187.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
205-538-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4164348
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate, ≥98.0% (NT)
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
solid
optical activity
[α]20/D −4.2±0.3°, c = 1.2% in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
232 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
InChI key
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
General description
L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate, commonly known as monosodium glutamate (MSG), is a sodium salt of glutamic acid.
Application
L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate is used in carboxylation reactions and acts as a precursor for the synthesis and precipitation of α L-glutamic acid
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)