Přeskočit na
A7377
D-Alanine
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(R)-2-Aminopropionic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 580,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 520,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
23 600,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH(NH2)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
89.09
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-418-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720249
2 580,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
D-Alanine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
291 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
application(s)
detection
peptide synthesis
SMILES string
C[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-UWTATZPHSA-N
General description
Alanine is a non essential amino acid.
Application
D-Alanine has been used:
  • as an amine donor for ω-transaminase mediated (R)-amination
  • as a substrate for the treatment of D-amino acid oxidase (DAAO )-transfected cells[1]
  • to measure the heat capacity of L-alanine single crystal
Biochem/physiol Actions
D-Alanine is the non-proteinogenic form of alanine which is used in bacterial cell wall biosynthesis. D-Alanine is used to study the specificity and kinetics of alanine racemase(s) (alaR).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W381810A762744526
D-Alanine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A7377
D-Alanine
L-Alanine ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
A7627
L-Alanine
L-Alanine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
44526
L-Alanine
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98% (TLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
Quality Level
300
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
mp
291 °C (dec.) (lit.)
mp
289 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
314.5 °C
color
white
color
-
color
, Colorless or White
color
white
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?