Doporučené produkty
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
mp
155-158 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H12N2O5/c8-3-5(10)9-4(7(13)14)1-2-6(11)12/h4H,1-3,8H2,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)/t4-/m0/s1
Inchi Key
IEFJWDNGDZAYNZ-BYPYZUCNSA-N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c