C0283
L-Carnitine hydrochloride
≥98%, synthetic
Synonyma:
(−)-β-Hydroxy-γ-(trimethylammonio)butyrate, Vitamin BT
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
L-Carnitine hydrochloride, synthetic, ≥98%
biological source
synthetic
Quality Level
assay
≥98%
form
powder
color
white
mp
142 °C
application(s)
cell analysis
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1
InChI key
JXXCENBLGFBQJM-FYZOBXCZSA-N
Související kategorie
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)