A6558
L-Aspartic acid potassium salt
≥98% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Synonyma:
Potassium L-aspartate
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
L-Aspartic acid potassium salt, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
SMILES string
N[C@H](C([O-])=O)CC(O)=O.[K+]
InChI
1S/C4H7NO4.K/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
Inchi Key
TXXVQZSTAVIHFD-DKWTVANSSA-M
Související kategorie
General description
Application
- to prepare perforated patch-clamp intracellular solution
- in serum glutamate–oxaloacetate transaminase (SGOT) assay
- as a component in an internal solution (IS) for mitoflash assay to detect mitochondrial flashes in permeabilized cells
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.