380B
Sudan Black B Staining System
About This Item
Doporučené produkty
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Principle
Pouze součásti soupravy
- Sudan Black B Staining Reagent (3801) 200 mL
- Hematoxylin Solution, Gill No. 3 (GHS3) 100 mL
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
- 3802Glutaraldehyde solution, for in vitro diagnostic use 75 mLBezpečností list
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Kidney, Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
flash_point_f
69.1 °F
flash_point_c
20.6 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
Seznamte se s klinickým studiem krve, krvetvorných orgánů a krevních chorob, včetně léčby, prevence a barviv používaných při hematologickém vyšetření.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.