O této položce
form
liquid
packaging
pkg of 50 mL
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
shipped in
ambient
General description
Application
PROTOCOL:
1.After immunofluorescence histochemistry, the sections are immersed in PBS for 5 min.·
2.Sections are immersed in 70% ethanol for 5 min.·
3.Sections are immersed in Autofluorescence Eliminator Reagent for 5 min.
4.Sections are immersed in three changes of 70% ethanol for 1 min. each time.·
5.Sections are mounted using an antifading solution (e.g. DABCO, non-xylene-based).
Note: Reagent will block all fluorescence if incubation is too long; length of incubation time and number of 70% ethanol washes can be altered and optimized for various tissues and fluorescent antibody probes. In some instances the reagent can be applied prior to immunofluorescence, however in most cases better results are obtained when used as we direct above (use after immunofluorescence procedures are completed).
Optimal time of incubation with the Autofluorescence Eliminator Reagent should be determined by the end user for each sample.
Absorption maximum: 595-605
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
60.8 - 68.0 °F
flash_point_c
16 - 20 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1