Merck
HT20
Iron Stain
Synonyma:
Prussian Blue Test Kit
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Biochem/physiol Actions
Deposits of loosely bound iron in erythrocytes, bone marrow, or tissue stain an intense blue when treated with acid ferrocyanide according to the well-known Prussian blue reaction.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)