Merck
181B
Lymphocyte α-Naphthyl Butyrate Esterase Kit
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.47
eCl@ss:
32161000
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
shelf life
Expiry date on the label.
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Demonstration of lymphocyte staining patterns may indicate specific stages of maturation arrest associated with certain lymphoproliferative disorders.
This kit is intended for demonstration of nonspecific esterase in a subset of lymphocytes for determining maturation arrest. Kits 90A1 or 91A are intended for monocyte identification.
Pouze součásti soupravy
Č. produktu
Popis
  • α-Naphthyl Butyrate Solution (1801) 50 mL
  • Citrate Solution (915) 50 mL
  • Methylene Blue Solution (1808) 50 mL
  • Pararosaniline Solution (1804) 15 mL
  • Phosphate Buffer (1805) 1 mL/vial
  • Sodium Nitrite (kit only) 10 tablets
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Skladovací třída
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
98.1 °F
flash_point_c
36.7 °C
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)