Merck
85L2
Leukocyte Alkaline Phosphatase Kit
based on naphthol AS-MX phosphate and fast blue RR salt (with citrate)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Leukocyte Alkaline Phosphatase (LAP) kits are intended for the qualitative demonstration of alkaline phosphatase activity in white blood cells.
Peripheral blood or bone marrow preparations are fixed to a microscope slide. The film is then incubated in a mixture of naphthol AS-MX phosphate alkaline solution with fast blue RR salt. The resulting blue, insoluble, granular dye deposit indicates sites of alkaline phosphatase activity.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leukocyte Alkaline Phosphatase Kit
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list & Stanovení ceny
  • Mayer′s Hematoxylin Solution 100 mL
    Bezpečností list
  • Naphthol AS-MX Phosphate Alkaline Solution, 0.25% 20 mL
    Bezpečností list
  • Citrate Concentrated Solution 20 mL
    Bezpečností list
  • Fast Blue RR Salt, Preweighed Capsules 10 capsules
    Bezpečností list
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)